Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BIRC7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2505
PRSI2505
Anti-BIRC7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Livin Antibody: Apoptosis, or programmed cell death, is related to many diseases, such as cancer. Apoptosis is triggered by a variety of stimuli including members in the TNF family and prevented by the inhibitor of apoptosis (IAP) proteins. IAP proteins form a conserved gene family that binds to and inhibits cell death proteases. A novel member in the IAP protein family was recently identified and designated Livin and KIAP for kidney IAP. Livin/XIAP contains a single baculoviral IAP repeat (BIR) domain and a RING finger domain and has two isoforms termed Livin-alpha and Livin-beta. Transfection of Livin in cells resulted in protection from apoptosis induced by FADD, BAX, RIP, RIP3 and DR6. Livin has direct interaction with several caspases including caspase-3, -7, and -9. Livin inhibits the activation of caspase-9 induced by Apaf-1, cytochrome c, and dATP. The two isoforms of Livin appear to have different functions and tissue distributions.

Type:
Antigen: BIRC7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité