Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2K Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-123
PRSI27-123EA 660 EUR InStock
PRSI27-123
Anti-UBE2K Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
UBE2K belongs to the ubiquitin-conjugating enzyme family. This protein interacts with RING finger proteins, and it can ubiquitinate huntingtin, the gene product for Huntington's disease. Known functions for this protein include a role in aggregate formation of expanded polyglutamine proteins and the suppression of apoptosis in polyglutamine diseases, a role in the dislocation of newly synthesized MHC class I heavy chains from the endoplasmic reticulum, and involvement in foam cell formation.The protein encoded by this gene belongs to the ubiquitin-conjugating enzyme family. This protein interacts with RING finger proteins, and it can ubiquitinate huntingtin, the gene product for Huntington's disease. Known functions for this protein include a role in aggregate formation of expanded polyglutamine proteins and the suppression of apoptosis in polyglutamine diseases, a role in the dislocation of newly synthesized MHC class I heavy chains from the endoplasmic reticulum, and involvement in foam cell formation. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: UBE2K
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité