Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-XBP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-891
PRSI28-891EA 660 EUR InStock
PRSI28-891
Anti-XBP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
XBP1 is a transcription factor that regulates MHC class II genes by binding to a promoter element referred to as an X box. XBP1 is a bZIP protein, which was also identified as a cellular transcription factor that binds to an enhancer in the promoter of the T cell leukemia virus type 1 promoter. It may increase expression of viral proteins by acting as the DNA binding partner of a viral transactivator.This gene encodes a transcription factor that regulates MHC class II genes by binding to a promoter element referred to as an X box. This gene product is a bZIP protein, which was also identified as a cellular transcription factor that binds to an enhancer in the promoter of the T cell leukemia virus type 1 promoter. It may increase expression of viral proteins by acting as the DNA binding partner of a viral transactivator. It has been found that upon accumulation of unfolded proteins in the endoplasmic reticulum (ER), the mRNA of this gene is processed to an active form by an unconventional splicing mechanism that is mediated by the endonuclease inositol-requiring enzyme 1 (IRE1). The resulting loss of 26 nt from the spliced mRNA causes a frame-shift and an isoform XBP1 (S), which is the functionally active transcription factor. The isoform encoded by the unspliced mRNA, XBP1 (U), is constitutively expressed, and thought to function as a negative feedback regulator of XBP1 (S), which shuts off transcription of target genes during the recovery phase of ER stress. A pseudogene of XBP1 has been identified and localized to chromosome 5.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: XBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité