Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSTF3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-270
PRSI29-270EA 660 EUR InStock
PRSI29-270
Anti-CSTF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CSTF3 is one of three (including CSTF1 and CSTF2) cleavage stimulation factors that combine to form the cleavage stimulation factor complex (CSTF). This complex is involved in the polyadenylation and 3' end cleavage of pre-mRNAs. The protein functions as a homodimer and interacts directly with both CSTF1 and CSTF2 in the CSTF complex.The protein encoded by this gene is one of three (including CSTF1 and CSTF2) cleavage stimulation factors that combine to form the cleavage stimulation factor complex (CSTF). This complex is involved in the polyadenylation and 3' end cleavage of pre-mRNAs. The encoded protein functions as a homodimer and interacts directly with both CSTF1 and CSTF2 in the CSTF complex. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CSTF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité