Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NONO Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-403
PRSI29-403
Anti-NONO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NONO is DNA- and RNA binding protein, involved in several nuclear processes. It binds the conventional octamer sequence in double stranded DNA. It also binds single-stranded DNA and RNA at a site independent of the duplex site. It is involved in pre-mRNA splicing and interacts with U5 snRNA. The SFPQ-NONO heteromer associated with MATR3 may play a role in nuclear retention of defective RNAs, be involved in DNA unwinding by modulating the function of topoisomerase I/TOP1 and be involved in DNA nonhomologous end joining (NHEJ) required for double-strand break repair and V (D)J recombination and may stabilize paired DNA ends. NONO binds to an enhancer element in long terminal repeats of endogenous intracisternal A particles (IAPs) and activates transcription.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NONO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité