Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UPF3B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
29-462
PRSI29-462EA 601 EUR InStock
PRSI29-462
Anti-UPF3B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
UPF3B is part of a post-splicing multiprotein complex involved in both mRNA nuclear export and mRNA surveillance. The protein is one of two functional homologs to yeast Upf3p. This protein binds to the mRNA and remains bound after nuclear export, acting as a nucleocytoplasmic shuttling protein. It forms with Y14 a complex that binds specifically 20 nt upstream of exon-exon junctionsThis gene encodes a protein that is part of a post-splicing multiprotein complex involved in both mRNA nuclear export and mRNA surveillance. The encoded protein is one of two functional homologs to yeast Upf3p. mRNA surveillance detects exported mRNAs with truncated open reading frames and initiates nonsense-mediated mRNA decay (NMD). When translation ends upstream from the last exon-exon junction, this triggers NMD to degrade mRNAs containing premature stop codons. This protein binds to the mRNA and remains bound after nuclear export, acting as a nucleocytoplasmic shuttling protein. It forms with Y14 a complex that binds specifically 20 nt upstream of exon-exon junctions. This gene is located on the long arm of chromosome X. Two splice variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: UPF3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité