Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIPT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-449
PRSI30-449EA 660 EUR InStock
PRSI30-449
Anti-LIPT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The process of transferring lipoic acid to proteins is a two-step process. The first step is the activation of lipoic acid by lipoate-activating enzyme to form lipoyl-AMP. For the second step, LIPT1 transfers the lipoyl moiety to apoproteins.The process of transferring lipoic acid to proteins is a two-step process. The first step is the activation of lipoic acid by lipoate-activating enzyme to form lipoyl-AMP. For the second step, the protein encoded by this gene transfers the lipoyl moiety to apoproteins. Alternative splicing in the 5' UTR of this gene results in five transcript variants that encode the same protein.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LIPT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité