Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIGD3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-494
PRSI30-494EA 601 EUR InStock
PRSI30-494
Anti-TIGD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TIGD3 belongs to the tigger subfamily of the pogo superfamily of DNA-mediated transposons in humans. These proteins are related to DNA transposons found in fungi and nematodes, and more distantly to the Tc1 and mariner transposases. They are also very similar to the major mammalian centromere protein B. The exact function of TIGD3 gene is not known.The protein encoded by this gene belongs to the tigger subfamily of the pogo superfamily of DNA-mediated transposons in humans. These proteins are related to DNA transposons found in fungi and nematodes, and more distantly to the Tc1 and mariner transposases. They are also very similar to the major mammalian centromere protein B. The exact function of this gene is not known.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TIGD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité