Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRDX3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
30-808
PRSI30-808EA 660 EUR InStock
PRSI30-808
Anti-PRDX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRDX3 is a protein with antioxidant function and is localized in the mitochondrion. Expression of this gene product in E. coli deficient in the C22-subunit gene rescued resistance of the bacteria to alkylhydroperoxide. The human and mouse genes are highly conserved, and they map to the regions syntenic between mouse and human chromosomes. Sequence comparisons with recently cloned mammalian homologues suggest that these genes consist of a family that is responsible for regulation of cellular proliferation, differentiation, and antioxidant functions. This gene encodes a protein with antioxidant function and is localized in the mitochondrion. This gene shows significant nucleotide sequence similarity to the gene coding for the C22 subunit of Salmonella typhimurium alkylhydroperoxide reductase. Expression of this gene product in E. coli deficient in the C22-subunit gene rescued resistance of the bacteria to alkylhydroperoxide. The human and mouse genes are highly conserved, and they map to the regions syntenic between mouse and human chromosomes. Sequence comparisons with recently cloned mammalian homologues suggest that these genes consist of a family that is responsible for regulation of cellular proliferation, differentiation, and antioxidant functions. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PRDX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité