Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3029
PRSI3029EA 435 EUR InStock
PRSI3029
Anti-BMF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bmf Antibody: Apoptosis is related to many diseases and development. Members in the Bcl-2 family are critical regulators of apoptosis by either inhibiting or promoting cell death. Bcl-2 homology 3 (BH3) domain is a potent death domain. BH3-only proteins, including Bad, Bid, Bik, Hrk, Bim, Noxa, and PUMA, form a growing subclass of the Bcl-2 family. A novel BH3-only protein was recently identified in human and mouse and designated Bmf (for Bcl-2-modifing factor). The BH3 domain in Bmf is required both for binding to Bcl-2 proteins and for triggering apoptosis. In healthy cells, Bmf associates with the dynein light chain 2 (DLC2) component of the myosin V motors and is sequestered by the cell's actin cytoskeleton. Disruption of the actin cytoskeleton, either by depolymerization of actin filaments or by detachment of cells from the extracellular matrix, triggers release and activation of Bmf, initiating the downstream apoptotic program. Bmf is constitutively expressed in many tissues.

Type:
Antigen: BMF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité