Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100 B Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-214
PRSI32-214EA 620 EUR InStock
PRSI32-214
Anti-S100 B Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
S100B (S100 calcium binding protein B) is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium binding motifs. S100 proteins are localized in the cytoplasm and/or nucleus of a wide range of cells, and involved in the regulation of a number of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. S-100 proteins and parvalbumin proteins are each expressed in neural tissues. In addition, S100B are present in a variety of other tissues, and calbindin is present in intestine and kidney. Parvalbumin B is found in many tumor tissues as well as in the organ of Corti. Calbindin, S-100 proteins and parvalbulmins have all been detected in leydig cells and the testis. These proteins are thought to play a role in hormone production and spermatogenesis. Chromosomal rearrangements and altered expression of this gene have been implicated in several neurological, neoplastic, and other types of diseases, including Alzheimer's disease, Down's syndrome, epilepsy, amyotrophic lateral sclerosis, melanoma, and type I diabetes.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: S100 B
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité