Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Granulocyte Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: BM-2]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-247
PRSI33-247EA 773 EUR InStock
PRSI33-247
Anti-Granulocyte Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: BM-2]
Anticorps
This antibody recognises an unidentified antigen in the cytoplasm of mature granulocytes and can be used as a granulocyte marker in normal tissues or inflammatory processes. The granulocyte marker antibody shows no reactivity with any other cell type in human tissues. Markers of myeloid cells are useful in the identification of different levels of cellular differentiation. Clone BM-2 mAb reacts with early precursor and mature forms of human myeloid cells. It is useful for the detection of myeloid leukemias and granulocytic sarcomas.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Granulocyte Marker antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. No special pretreatment is required for staining of formalin/paraffin tissues.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: Granulocyte Marker Antibody [BM-2]
Clonality: Monoclonal
Clone: BM-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Macaque Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité