Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F4-31C2]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-399
PRSI33-399
Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F4-31C2]
Anticorps
Recognises an 85-115 kDa protein (variation with cell type), identified as intercellular adhesion molecule (ICAM-1). It has 7 potential N-linked glycosylation sites. ICAM1 is a single chain glycoprotein of Ig supergene family, present on unstimulated endothelial cells (EC) and on a variety of other cell types including activated fibroblasts, EC, macrophages, and lymphocytes. ICAM1 mediates cell adhesion by binding to integrins CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1) and to CD11b/CD18 (Mac-1). This interaction enhances antigen-specific T-cell activation. ICAM1 also binds to CD43 and to Plasmodium falciparum infected RBCs and may also be related to progression and metastasis of tumors.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Functional Activity (Order SAF formulation) Optimal dilution of the ICAM1 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: ICAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: F4-31C2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité