Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDK1/873]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-513
PRSI33-513EA 773 EUR InStock
PRSI33-513
Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDK1/873]
Anticorps
Recognises a 34 kDa protein, which is identified as cyclin dependent kinase 1 (cdk1) or p34cdc2 protein kinase. Cdc2 plays a crucial role during cell division and is most active during mitosis. It is predominantly localized in the nucleus. It is a serine/threonine kinase, which is activated by cyclin, presumably by de-phosphorylation of tyrosine residues. Activated Cdc2 performs specific functions during mitosis, including nuclear envelope breakdown and chromosome condensation.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 2-4 µg/ml for 30 min at RT (1) Optimal dilution of the Cdc2 antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.


Type: Primary
Antigen: CDK1
Clonality: Monoclonal
Clone: CDK1/873
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human, Monkey, Bovine, Mink

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité