Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DES Mouse Monoclonal Antibody [clone: DES/1711]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-579
PRSI33-579EA 773 EUR InStock
PRSI33-579
Anti-DES Mouse Monoclonal Antibody [clone: DES/1711]
Anticorps
Cytoskeletal intermediate filaments (IFs) constitute a diverse group of proteins that are expressed in a highly tissue-specific manner. IFs are constructed from two-chain alpha-helical coiled-coil molecules arranged on an imperfect helical lattice, and have been widely used as markers for distinguishing individual cell types within a tissue and identifying the origins of metastatic tumors. Vimentin is an IF general marker of cells originating in the mesenchyme. Vimentin and Desmin, a related class III IF, are both expressed during skeletal muscle development. Desmin, a 469 amino acid protein found near the Z line in sarcomeres, is expressed more frequently in adult differentiated state tissues. Anti-desmin detects cells of normal smooth, skeletal, and cardiac muscles. Antibody reacts with leiomyomas, leiomyosarcoma, rhabdomyomas, rhabdomyosarcoma, and perivascular cells of glomus tumors of the skin.

WB: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the Desmin antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: DES
Clonality: Monoclonal
Clone: DES/1711
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Hamster, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité