Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ITGB3/1713]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-635
PRSI33-635EA 773 EUR InStock
PRSI33-635
Anti-ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ITGB3/1713]
Anticorps
Reacts with human Integrin beta 3, also called CD61. It associates with the alphaV-chain (CD51) to form vitronectin receptor, or with the alphaIIb-chain (CD41) to form the GpIIb/GpIIIa complex (CD41/CD61). The CD41/CD61 complex appears early in megakaryocyte maturation. The activated CD41/CD61 complex is a receptor for von Willebrand factor, soluble fibrinogen, fibronectin, vitronectin and thrombospondin. It plays a central role in platelet activation and aggregation. The CD51/CD61 is implicated in tumor metastasis and adenoviral infection. The antibody detects platelets in smears of blood and bone marrow, as well as megakaryocytes in frozen sections and cell smears. The antibody is useful for classification of megakaryoblastic leukemia.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE & Frozen): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Titration of the Integrin beta 3 antibody may be required due to differences in protocols and secondary/substrate sensitivity.

Type: Primary
Antigen: ITGB3
Clonality: Monoclonal
Clone: ITGB3/1713
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité