Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3e/1308]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-654
PRSI33-654EA 773 EUR InStock
PRSI33-654
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3e/1308]
Anticorps
The CD3 complex mediates signal transduction, resulting in T-cell activation and proliferation. It is required for normal immune responses. This antibody is specific to the epsilon chain of CD3.

WB: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Optimal dilution of the CD3e antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Monoclonal
Clone: C3e/1308
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité