Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FOXA1/1512]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-659
PRSI33-659EA 773 EUR InStock
PRSI33-659
Anti-FOXA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FOXA1/1512]
Anticorps
FOXA1 is a member of the forkhead class of DNA-binding proteins. These hepatocyte nuclear factors are transcriptional activators for liver-specific transcripts such as albumin and transthyretin, and they also interact with chromatin as a pioneer factor. Similar family members in mice have roles in the regulation of metabolism and in the differentiation of the pancreas and liver.

FOXA1 in breast cancer is highly correlated with ERalpha+, GATA3+, and PR+ protein expression as well as endocrine signaling. FOXA1 acts as a pioneer factor for ERa in ERalpha+ breast cancer, and its expression might identify ERalpha+ cancers that undergo rapid reprogramming of ERa signaling that is associated with poor outcomes and treatment resistance. Conversely, in ERalpha− breast cancer FOXA1 is highly correlated with low-grade morphology and improved disease free survival. FOXA1 is a downstream target of GATA3 in the mammary gland. Expression in ERalpha− cancers may identify a subset of tumors that is responsive to other endocrine therapies such as androgen receptor antagonist treatment. [Wiki].


Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Optimal dilution of the FOXA1 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: FOXA1
Clonality: Monoclonal
Clone: FOXA1/1512
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité