Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDH2/1573]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-684
PRSI33-684EA 773 EUR InStock
PRSI33-684
Anti-CDH2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDH2/1573]
Anticorps
Recognises a protein of ~140 kDa, identified as N-Cadherin (NCAD), also known as Cadherin 2, CDH2 and CD325. Cadherin 2 is a 140 kDa protein belonging to a family of transmembrane molecules that mediate calcium-dependent intercellular adhesion. Cadherins are involved in controlling morphogenetic movements during development and regulate cell surface adhesion through homotypic adhesion with the same cadherin species. Expression of Cadherin 2 has been reported on a variety of normal tissues including neuronal, endothelial and muscle cells, and a subpopulation of early hematopoietic progenitor cells. Results aid in the classification of malignant non-carcinomatous neoplasms including mesotheliomas, chordomas, synovial sarcomas, malignant melanomas, epithelioid sarcomas, epithelioid angiosarcomas, clear cell sarcomas as well as serous and endometrioid tumors of the ovary have been demonstrated to be Cadherin 2 positive, whereas mucinous tumors are negative. Other Cadherin 2-positive neoplasms include renal cell carcinomas and some variant breast tumors, including medullary breast carcinomas and sarcomatoid metaplastic breast carcinomas.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells in 0,1 ml IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Cadherin 2 antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: CDH2
Clonality: Monoclonal
Clone: CDH2/1573
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité