Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DG1/1484]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-698
PRSI33-698EA 773 EUR InStock
PRSI33-698
Anti-ANO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DG1/1484]
Anticorps
DOG 1 is expressed in the human gastrointestinal epithelium and is highly expressed in the gastrointestinal interstitial cells of Cajal, where it plays an important role in epithelial chloride secretion mediating intestinal motility. [Wiki].

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the DOG 1 antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: ANO1
Clonality: Monoclonal
Clone: DG1/1484
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité