Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-FBXO5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FBXP5]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-932
PRSI33-932EA 773 EUR InStock
PRSI33-932
Anti-FBXO5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FBXP5]
Anticorps
Early Mitotic Inhibitor-1 regulates mitosis by inhibiting the anaphase promoting complex/cyclosome (APC). It is a conserved F box protein containing a zinc-binding region essential for APC inhibition. The protein functions to promote cyclin A accumulation and S phase entry in somatic cells by inhibiting the APC complex. At the G1-S transition, EMI-1 is transcriptionally induced by the E2F transcription factor. Overexpression accelerates S-phase entry and can override a G1 block caused by overexpression of Cdh1 or the E2F-inhibitor p105 retinoblastoma protein (pRb). Depleting cells of EMI-1 through RNA interference prevents accumulation of cyclin A and inhibits S phase entry.

Western blot: 1 - 2 µg/ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the EMI-1 antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0 for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: FBXO5
Clonality: Monoclonal
Clone: FBXP5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité