Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: MUCN3-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-957
PRSI33-957EA 773 EUR InStock
PRSI33-957
Anti-MUC3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: MUCN3-1]
Anticorps
The Mucins are a family of highly glycosylated, secreted proteins with a basic structure consisting of a variable number of tandem repeats. Mucin-3/MUC3 is a major glycoprotein component of a variety of mucus gels. Thought to provide a protective, lubricating barrier against particles and infectious agents at mucosal surfaces. May be involved in ligand binding and intracellular signaling. [UniProt].

Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the MUC3 antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MUC3A
Clonality: Monoclonal
Clone: MUCN3-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité