Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CBAD9-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-009
PRSI34-009EA 773 EUR InStock
PRSI34-009
Anti-CA9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CBAD9-1]
Anticorps
Carbonic anhydrases (CAs) are a large family of zinc metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide. They participate in a variety of biological processes, including respiration, calcification, acid-base balance, bone resorption, and the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva, and gastric acid. They show extensive diversity in tissue distribution and in their subcellular localization. Carbonic anhydrase IX is a transmembrane protein and is one of only two tumor-associated carbonic anhydrase isoenzymes known. It is expressed in all clear-cell renal cell carcinoma, but is not detected in normal kidney or most other normal tissues. It may be involved in cell proliferation and transformation. [RefSeq].

Western blot: 1 - 2 µg/ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the CAIX antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CA9
Clonality: Monoclonal
Clone: CBAD9-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité