Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TOP2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: TPM2A-2]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-054
PRSI34-054EA 773 EUR InStock
PRSI34-054
Anti-TOP2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: TPM2A-2]
Anticorps
This mAb recognises a 170 kDa protein which is identified as Topoisomerase IIa, and shows no cross-reaction with Topoisomerase IIb or I. Topo IIa plays important roles in synthesis and transcription of DNA as well as chromosomal segregation during mitosis. It is reported to be a sensitive and specific marker of late S-, G2- & M-phases in transformed and developmentally regulated normal cells. Topo IIa is also implicated in drug resistance of tumor cells.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells IF: 1 - 2 µg/ml Western blot: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml (1) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Topoisomerase II alpha antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of FFPE tissue requires boiling sections in 10 mM citrate buffer, pH6, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.


Type: Primary
Antigen: TOP2A
Clonality: Monoclonal
Clone: TPM2A-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité