Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MS4A1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RMC20-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-059
PRSI34-059EA 773 EUR InStock
PRSI34-059
Anti-MS4A1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RMC20-1]
Anticorps
CD20 is expressed on all stages of B cell development except the first and last; it is present from late pro-B cells through memory cells, but not on either early pro-B cells or plasma blasts and plasma cells. It has no known natural ligand and its function is to enable optimal B-cell immune response, specifically against T-independent antigens. It is suspected that it acts as a calcium channel in the cell membrane. It has been shown that CD20 plays a role in the microenvironmental interactions of B cells. [Wiki].

Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT Prediluted IHC only format: incubate for 30 min at RT (1) Titering of the recombinant CD20 antibody may be required for optimal performance.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MS4A1
Clonality: Monoclonal
Clone: RMC20-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité