Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: KRT7/1499R]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-076
PRSI34-076EA 773 EUR InStock
PRSI34-076
Anti-KRT7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: KRT7/1499R]
Anticorps
Cytokeratin-7 (CK7) is a member of the keratin gene family. The type II cytokeratins consist of basic or neutral proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains coexpressed during differentiation of simple and stratified epithelial tissues. CK7 is specifically expressed in the simple epithelia lining the cavities of the internal organs and in the gland ducts and blood vessels. It is found in simple glandular epithelia, and in transitional epithelium. Epithelial cells of the lung and breast both contain CK7, but some other glandular epithelia, such as those of the colon and prostate, do not. Because the protein is found in both healthy and neoplastic cells, antibodies to CK7 can be used in immunohistochemistry to distinguish ovarian and transitional cell carcinomas from colonic and prostate cancers, respectively. It is commonly used together with CK20 when making such diagnoses. [Wiki].

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Prediluted IHC only format: incubate for 30 min at RT (1) Optimal dilution of the recombinant Cytokeratin 7 antibody should be determined by the researcher.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: KRT7
Clonality: Monoclonal
Clone: KRT7/1499R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité