Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPC3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: GPC3/1534R]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-078
PRSI34-078EA 773 EUR InStock
PRSI34-078
Anti-GPC3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: GPC3/1534R]
Anticorps
Glypican-3 is a proteoglycan that bears heparan sulfate. Inhibits the dipeptidyl peptidase activity of DPP4. May be involved in the suppression/modulation of growth in the predominantly mesodermal tissues and organs. May play a role in the modulation of IGF2 interactions with its receptor and thereby modulate its function. May regulate growth and tumor predisposition. [UniProt].

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Prediluted IHC only format: incubate for 30 min at RT (1) Optimal dilution of the recombinant Glypican-3 antibody should be determined by the researcher.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: GPC3
Clonality: Monoclonal
Clone: GPC3/1534R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité