Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM132]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-133
PRSI34-133EA 773 EUR InStock
PRSI34-133
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM132]
Anticorps
Epithelial Marker Antigen is a 265-400 kDa glycoprotein. The alpha subunit has cell adhesive properties. It can act both as an adhesion and an anti-adhesion protein. EMA may provide a protective layer on epithelial cells against bacterial and enzyme attack. The beta subunit contains a C-terminal domain, which is involved in cell signaling, through phosphorylations and protein-protein interactions. In immunohistochemical assays, it superbly stains routine formalin/paraffin carcinoma tissues. Antibody to EMA is useful as a pan-epithelial marker for detecting early metastatic loci of carcinoma in bone marrow or liver.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,1-0,2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the EMA antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM132
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité