Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGR Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM566]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-152
PRSI34-152EA 773 EUR InStock
PRSI34-152
Anti-PGR Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM566]
Anticorps
This mAb is specific to progesterone receptor and shows minimal cross-reaction with other members of the family. Progesterone receptor is expressed as two major isoforms, PR-A (81 kDa) and PR-B (116 kDa). Expression of PgR has been suggested to reflect a intact estrogen regulatory machinery and therefore, predict better clinical response to endocrine therapy than ER alone.

Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the anti-Progesterone Receptor antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: PGR
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM566
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité