Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Parainfluenza Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
35-475
PRSI35-475EA 620 EUR InStock
PRSI35-475
Anti-Parainfluenza Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Parainfluenza Virus antibody is conjugated with high purity isomer I of fluorescein isothiocyanate. Care is taken to ensure complete removal of any free fluorescein from the final product.

Parainfluenza Virus antibody is in a phosphate saline buffer (0.01M, pH 7.2) containing BSA (10 mg/ml) as a stabilizer and 0.1% sodium azide preservative.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Parainfluenza
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG2a
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité