SARS M protein SARS M protein peptide (14 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3527P
PRSI3527PEA 122 EUR InStock
PRSI3527P
SARS M protein SARS M protein peptide (14 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
SARS matrix peptide is used for blocking the activity of the SARS matrix antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité