Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADIPOQ Mouse Monoclonal Antibody [clone: RADI 264]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-037
PRSI36-037EA 509 EUR InStock
PRSI36-037
Anti-ADIPOQ Mouse Monoclonal Antibody [clone: RADI 264]
Anticorps
ACRP30 was identified as a novel adipocyte-specific synthesized and secreted protein with structural resemblance to complement factor C1q. Like adipsin, ACRP30 secretion is induced ~10-fold during adipocyte differentiation. Plasma levels are reduced in obese humans, and low levels are associated with insulin-resistance. Treatment of db/db mice with TZD increased ACRP30 levels.

Type: Primary
Antigen: ADIPOQ
Clonality: Monoclonal
Clone: RADI 264
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité