Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMF Rat Monoclonal Antibody [clone: 17A9]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-174
PRSI36-174EA 633 EUR InStock
PRSI36-174
Anti-BMF Rat Monoclonal Antibody [clone: 17A9]
Anticorps
Bmf (Bcl-2-modifying factor) belongs to the Bcl-2 protein family. Bcl-2 family members form hetero- or homo-dimers and act as anti- or pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. Bmf contains a single Bcl-2 homology domain 3 (BH3), and has been shown to interact with other Bcl-2 proteins and functions as an apoptotic activator. Two different start sites can give rise to two proteins of 25 or 30 kDa. It is found to be sequestered to myosin V motors by its association with dynein light chain 2 (DLC2), which may be important for sensing intracellular damage and triggering apoptosis.

Type: Primary
Antigen: BMF
Clonality: Monoclonal
Clone: 17A9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité