Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 4E11]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-183
PRSI36-183EA 633 EUR InStock
PRSI36-183
Anti-CASP4 Rat Monoclonal Antibody [clone: 4E11]
Anticorps
Caspase-11 not only activates caspase-1, that is required for the maturation of proinflammatory cytokines such as interleukin-1 (IL-1) and interleukin-18 (IL-18), but also activates caspase-3, leading to cellular apoptosis under pathological conditions. In most cells, caspase-11 is only expressed upon induction with pro-inflammatory stimuli. Caspase-11 is an essential mediator of endotoxic shock and caspase-11-deficient mice are resistant to endotoxic shock. LPS-induced caspase-11 regulates lymphocyte apoptosis by activating both caspase-3 and caspase-7.

Type: Primary
Antigen: CASP4
Clonality: Monoclonal
Clone: 4E11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité