Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANGPTL4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
36-258
PRSI36-258EA 509 EUR InStock
PRSI36-258
Anti-ANGPTL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ANGPTL4 mainly expressed in endothelial cells (hypoxia-induced). Regulates angiogenesis and modulates tumorgenesis and directly regulates lipid, glucose, and energy metabolism. Inhibits proliferation, migration, and tubule formation of endothelial cells and reduces vascular leakage. ANGPTL4 is a protein consisting of an N-terminal coiled-coil domain and a C-terminal fibrinogen-like domain (FLD). Both domains have distinct biological functions. The coiled-coil domain is responsible for the inhibitory effects on lipoprotein lipase (LPL) converting the active form of LPL into an inactive form, and the FLD domain mediates its antiangiogenic functions. The coiled coil and the FLD domains are separated by a short linker that can be cleaved after secretion. ANGPTL4 appears on the cell surface as the full-length form, where it can be released by heparin treatment. ANGPTL4 protein is then proteolytically cleaved by proprotein convertases (PCs), including furin, PC5/6, paired basic amino acid-cleaving enzyme 4, and PC7.

Type: Primary
Antigen: ANGPTL4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité