Human GAPDH peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3783P
PRSI3783PEA 122 EUR InStock
PRSI3783P
Human GAPDH peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
GAPDH peptide is used for blocking the activity of GAPDH antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité