Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDA5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4039
PRSI4039EA 435 EUR InStock
PRSI4039
Anti-MDA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MDA5 Antibody: The innate immune system detects viral infection by recognizing various viral components and triggers antiviral responses. Like the toll-like receptor 3 (TLR3), the melanoma differentiation-associated protein 5 (MDA5) recognizes double-stranded (ds) RNA, a molecular pattern associated with viral infection. MDA5, a member of the DEAD/DEAH-box RNA helicase family, consists of an amino-terminal caspase recruitment domain (CARD) and a carboxyl-terminal RNA helicase domain similar to that of the related protein RIG-1. When stimulated by dsRNA, MDA5 recruits the adaptor protein VISA and ultimately causes the activation of IRF-3 and NF-kappa B. MDA5 and RIG-1 recognize different types of dsRNA, with MDA5 recognizing poly (I:C). MDA5-null mice were highly susceptible to infection with picornaviruses, which possess such sequences, demonstrating the importance of MDA5 in innate immunity.

Type:
Antigen: MDA5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité