Human IL-33 Peptide (19 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4273P
PRSI4273PEA 122 EUR InStock
PRSI4273P
Human IL-33 Peptide (19 aa in the center)
Protéines et Peptides
IL-33 peptide is used for blocking the activity of IL-33 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité