Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MORF4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4275
PRSI4275EA 435 EUR InStock
PRSI4275
Anti-MORF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MORF4 Antibody: Cellular senescence is the terminal non-dividing state that normal cells enter following completion of their proliferative potential. Fusions of immortal human cell lines with each other have led to their assignment to one of four complementation groups. Mortality factor 4 (MORF4) was identified as the lead member of a family of transcription factor-like proteins that reverses this immortal phenotype. Like other members in this family, MORF4 is localized to the nucleus and possesses transcription factor-like motifs such as helix-loop-helix and a leucine zipper motif that might allow it to form transcriptionally active homo- or heterodimers. MORF4 has been shown to bind to the transcription corepressors mSin3A and TLE, suggesting that together, these complexes may play a role in transcriptional repression of genes that lead to cellular senescence.

Type:
Antigen: MORF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité