Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PAFAH1B1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4287
PRSI4287EA 435 EUR InStock
PRSI4287
Anti-PAFAH1B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LIS1 Antibody: Lissencephaly is a severe brain developmental disease characterized by the mislocalization of cortical neurons, a smooth cerebral surface, mental retardation, and seizures. Classical lissencephaly is caused by sporadic mutations in the LIS1 gene. While LIS1 is known to act in a pathway deactivating the lipid messenger platelet-activating factor, LIS1 forms a complex with Nudel and 14-3-3epsilon which is then transported from neuronal cell bodies through the actions of DISC1 and KIF5A, a microtubule-dependent directed motor protein kinesin. Decreased expression of LIS1 blocked neural stem cell division, morphogenesis, and motility, suggesting that LIS1 plays an important role in neuronal cell proliferation and localization in the developing brain. At least two isoforms of LIS1 are known to exist.

Type:
Antigen: PAFAH1B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité