Anti-NLGN4X Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
43-069
PRSI43-069EA 620 EUR InStock
PRSI43-069
Anti-NLGN4X Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
NLGN4X antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
NLGN4X antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: NLGN4X
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité