Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLGAP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4411
PRSI4411EA 435 EUR InStock
PRSI4411
Anti-DLGAP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SAPAP3 Antibody: SAP90/PSD-95-associated protein 3 (SAPAP3, also known as DLGAP3) is a member of a protein family whose members specifically interact with PSD-95/SAP90, a membrane-associated guanylate kinase localized at postsynaptic density (PSD) in neuronal cells. Like the other SAPAP proteins, SAPAP3 is thought to be an adaptor protein that also interacts with different synaptic scaffolding proteins, cytoskeletal and signaling components, such as focal adhesion kinase (FAK) and proline-rich tyrosine kinase 2 (PYK2). Both SAPAP3 protein and mRNA are targeted to dendrites, whereas SAPAP1, -2, and -4 mRNAs are detected mainly in cell bodies. Recent experiments have suggested that SAPAP3 may be involved in obsessive-compulsive disorder (OCD), as mice lacking SAPAP3 exhibited OCD-like symptoms which could be relieved by lentiviral-mediated selective expression of SAPAP3 in the striatum of SAPAP3-mutant mice. At least two isoforms are known to exist.

Type:
Antigen: DLGAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité