Human Plxdc2 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4417P
PRSI4417PEA 122 EUR InStock
PRSI4417P
Human Plxdc2 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Plxdc2 peptide is used for blocking the activity of Plxdc2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité