Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4423
PRSI4423EA 435 EUR InStock
PRSI4423
Anti-ATG12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ATG12 Antibody: Autophagy, the process of bulk degradation of cellular proteins through an autophagosomic-lysosomal pathway is important for normal growth control and may be defective in tumor cells. It is involved in the preservation of cellular nutrients under starvation conditions as well as the normal turnover of cytosolic components. This process is negatively regulated by TOR (Target of rapamycin) through phosphorylation of autophagy protein APG1. ATG12, another member of the autophagy protein family, forms a conjugate with ATG5; this conjugate has a ubiquitin-protein ligase (E3)-like activity for protein lipidation in autophagy. This conjugate also associates with innate immune response proteins such as RIG-I and VISA (also known as IPS-1), inhibiting type I interferon production and permitting viral replication in host cells. ATG12 has also been shown to interact with ATG10 in human embryonic kidney cells in the presence of ATG7. At least two isoforms of ATG12 are known to exist.

Type:
Antigen: ATG12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité