Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIFM3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4541
PRSI4541EA 435 EUR InStock
PRSI4541
Anti-AIFM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AIFM3 Antibody: Apoptosis, also known as programmed cell death, plays major roles in development and normal tissue turnover in addition to tumor formation. Recently a protein similar to the apoptosis-inducing factor (AIF) was cloned and designated AIFL (also known as AIFM3). AIFM3 is expressed ubiquitously and is predominantly localized to the inner membranes of mitochondria. Unlike AIF, AIFM3 does not translocate to the nucleus upon induction of apoptosis. However, overexpression of AIFM3, like AIF, induced cytochrome c release from the mitochondria, cleavage of caspase 3, and ultimately apoptosis, indicating AIFM3 induces apoptosis through caspase activation. Multiple isoforms of AIFM3 are known to exist.

Type:
Antigen: AIFM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité