Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDF6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4691
PRSI4691EA 435 EUR InStock
PRSI4691
Anti-GDF6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GDF6 Antibody: Growth differentiation factors (GDFs) are members of the transforming growth factor (TGF) superfamily that is involved in embryonic development and adult tissue homeostasis. Both GDF6 and GDF7 are closely related to GDF5 which has been shown to induce activation of plasminogen activator, thereby inducing angiogenesis. It is predominantly expressed in long bones during fetal embryonic development and is involved in bone formation. In Xenopus, GDF6 is expressed at the edge of the neural plate and within the anterior neural plate including the eye fields. GDF6 is required for normal formation of some bones and joints in the limbs, skull, and axial skeleton. It may regulate patterning of the ectoderm by interacting with bone morphogenetic proteins (BMPs), and control eye development. Mutations in this gene result in colobomata, which are congenital abnormalities in ocular development, and in Klippel-Feil syndrome (KFS), a congenital disorder of spinal segmentation.

Type:
Antigen: GDF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité