Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASAH2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4743
PRSI4743EA 435 EUR InStock
PRSI4743
Anti-ASAH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ASAH2 Antibody: Sphingolipids are hydrolyzed by ceramidases to yield sphingosine and fatty acids. These ceramidases are classified according to the pH range that supports their optimal activity. ASAH2 is a neutral ceramidase and key regulator of sphingolipid signaling metabolites at the cell surface, catalyzing the hydrolysis of the N-acyl linkage of ceramide at an optimal pH of 6.5-8.5. ASAH2 is a type II integral membrane protein that can be cleaved to yield a soluble secreted protein and acts as a repressor of apoptosis both by reducing C16-ceramide, thereby preventing ceramide-induced apoptosis, and generating sphingosine. Sphingosine exerts both mitogenic and apoptosis-inducing activities, and its phosphorylated form functions as an intra- and intercellular second messenger. ASAH2 is ubiquitously expressed primarily expressed with higher levels in the intestine, kidney, skeletal muscle and heart. Recent studies indicate that ASAH2 encoded neutral ceramidase is a key enzyme for the catabolism of dietary sphingolipids and regulates the levels of bioactive sphingolipid metabolites in the intestinal tract.

Type:
Antigen: ASAH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité