Human CUEDC1 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4829P
PRSI4829PEA 122 EUR InStock
PRSI4829P
Human CUEDC1 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
CUEDC1 peptide is used for blocking the activity of CUEDC1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité