Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DACT2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4859
PRSI4859EA 435 EUR InStock
PRSI4859
Anti-DACT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Dact2 Antibody: The Wnt signaling cascade is a conserved process in multicellular animals that plays important roles during development and can contribute to cancer and other diseases. Many members of this pathway are also expressed in the postnatal tissues such as brain. One such protein is Dact2, a member of the Dact protein family that was initially identified through binding to Disheveled (Dvl), a cytoplasmic protein essential to Wnt signaling. Dact2 is most prominent during the development of the thymus kidneys, and salivary gland. Dact2 is thought to play a role distinct from that of Dact1 with Dact2 having a greater impact on a beta-catenin-independent process termed planar cell polarity/convergent-extension signaling. Furthermore, Dact2 but not Dact1 can inhibit Nodal signaling by promoting the endocytic degradation of TGF-beta receptors. At least two isoforms of Dact2 are known to exist.

Type:
Antigen: DACT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité