Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCRT Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-375
PRSI49-375EA 771 EUR InStock
PRSI49-375
Anti-HCRT Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Orexin, or hypocretin (HCRT), is a hypothalamic neuropeptide precusor protein that gives rise to two mature neuropeptides, orexin A and orexin B, by proteolytic processing. Orexin A and orexin B, which bind to orphan G-protein coupled receptors HCRTR1 and HCRTR2, are mediators in the central feedback mechanism that regulates feeding behavior.

Ammonium Sulfate Precipitation

PBS, pH 7.2, 0.09% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HCRT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité